643459
L-Lysine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-13C6, 13C Labeled Lys, 13C Labeled lysine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
Categorías relacionadas
Application
Packaging
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?