489034
DL-Lysine-4,4,5,5-d4 dihydrochloride
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
mp
190 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2;;
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-RIZDZYNXSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?