489875
L-Alanine-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Level
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[H][13C@@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-GCCOVPGMSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?