607665
L-Lysine-6-13C,ε-15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)