Merck
189979
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida-d7
≥99.5 atom % D
Sinónimos:
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimetilformamida
About This Item
Fórmula lineal:
DCON(CD3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
80.14
Beilstein/REAXYS Number:
1908468
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.05% water
water
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
General description
La N,N-dimetilformamida-d7 (DMF-d7) es un derivado deuterado de la N,N-dimetilformamida. Tiene una pureza isotópica de 99.5atom%D. Es un disolvente de pureza estándar adecuado para análisis de RMN sistemáticos (llevados a cabo a temperaturas ambiente donde la calidad es menos crucial). Participa como disolvente para evaluar la solvatación de una disolución 1,7 molar de cloruro de litio (LiCl) mediante estudios de difracción de neutrones. Se han evaluado las divisiones por cuadrupolo y las constantes de acoplamiento de cuadrupolo de la DMF-d7 orientada en una fase nemática mediante estudios de resonancia magnética deuterón. La DMF-d7 está considerada un potente antineoplásico.
Application
La N,N-dimetilformamida-d7 puede utilizarse para estudiar su metabolismo en ratas mediante espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 2H.
Recommended products
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection with application to the metabolism of N-dimethylformamide-d7.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16(1), 1-5 (1997)
Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: application to N, N-dimethylformamide.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 687-692 (1993)
NMR determination of quadrupole coupling constants of deuterons in N, N-dimethylformamide-d7.
Balakrishnan NS.
Journal of Magnetic Resonance, 83(2), 233-245 (1989)
Neutron diffraction study on chloride ion solvation in water, methanol, and N,N-dimethylformamide.
Yamagami M, et al.
J. Chem. Phys. , 103(18), 8174-8178 (1995)
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.