R1780
Medio RPMI-1640
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for isotope labeling for cell culture applications
Sinónimos:
RPMI 1640 Cell Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Reconstitución
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)