588040
Chloroethane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
Clave InChI
HRYZWHHZPQKTII-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-50 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)