491349
2-Bromoethanol-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethylene-13C2 bromohydrin
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.791 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?