487198
1,2-Dibromoethane-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethylene-13C2 dibromide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
densidad
2.203 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
Clave InChI
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?