605786
Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
61-64 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-ZXWYYLDKSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)