493384
Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated pyrrolidine, Tetradeuteropyrrole, Tetramethyleneimine-2,2,3,3,4,4,5,5-D8
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
87-88 °C (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
RWRDLPDLKQPQOW-SVYQBANQSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?