448141
Piperidine-d11
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-KTIYLIMOSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
For use with
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?