677027
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
126-130 °C
density
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES string
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)