Merck
331511
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D4Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.03
Beilstein:
1950096
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.5509 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
-17 °C (lit.)
densidad
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Descripción general
1,2-Dichlorobenzene-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Magy. Kem. Foly., 98, 421-421 (1992)
J W Eichelberger et al.
Journal of chromatographic science, 28(9), 460-467 (1990-09-01)
New drinking water regulations require the monitoring of eight volatile organic compounds that have established maximum contaminant levels (MCLs) and 51 other volatile organics for which MCLs are not established. A laboratory analytical method (Method 524.2) for the determination of