176605
Chlorobenzene-d5
99 atom % D
Sinónimos:
Pentadeuterochlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
General description
Application
Recommended products
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?