485683
Formamide-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
DCOND2
Número de CAS:
Peso molecular:
48.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.209 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]N([2H])C([2H])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-AYQNKDEESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?