485675
Ethyl-d5-amine hydrochloride
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
C2D5NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
86.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
107-108 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Clave InChI
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-37 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?