Merck
347434
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Ethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
48.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.36 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
densidad
0.823 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)