426245
Ethylene-d4-diamine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?