Merck
430730
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
286.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
tosylate
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
SRKDUHUULIWXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Optically active phthalocyanines.
Kobayashi N.
Coordination Chemistry Reviews, 219, 99-123 (2001)
N M Carballeira
Progress in lipid research, 41(6), 437-456 (2002-08-10)
Methoxylated lipids have been reviewed emphasizing the alkylglycerol ethers and fatty acids bearing the methoxy group in the alkyl chain. The literature on methoxylated lipids and their derivatives has been divided into four main groups, namely 2-methoxylated alkyl glycerols, omega-methoxylated