483117
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
97%
Sinónimos:
((2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)amine, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 1-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methylamine, 3-Amino-1,2-propanediol acetonide, 4-Aminomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
147-148 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OCC(CN)O1
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4,7H2,1-2H3
Inchi Key
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)