Merck
237744
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinónimos:
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, D-α,β-Isopropylideneglycerol, D-(+)-Solketal, D-1,2-O-isopropylidene-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
80118
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +13.5°, neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
RNVYQYLELCKWAN-YFKPBYRVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol is a key building block for the synthesis of glycerides and of phosphoglycerides.
Aplicación
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol may be used as a calibration standard during the GC analysis of the solketal yield and glycerol conversion in the ketalization reaction of glycerol and acetone. It may also be used to synthesize 1,2-dipalmitoyl-3-benzyl-sn-glycerol and 1-O-(Z)-octadecenyl-sn-glycerol, an intermediate for plasmalogen synthesis.
Used in a synthesis of a chiral allylic triol via extrusion of SO2 from an α,β-epoxysulfone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis of Plasmalogen via 2, 3-Bis-O-(4 '-methoxybenzyl)-sn-glycerol.
Qin D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(4), 662-668 (1999)
Daria Tretiakova et al.
Current drug delivery, 17(4), 312-323 (2020-02-15)
Recently we developed a scalable scheme of synthesis of melphalan ester conjugate with 1,2-dioleoyl-sn-glycerol (MlphDG) and a protocol for the fabrication of its lyophilized liposomal formulation. Herein we compared this new convenient in use formulation of MlphDG with parent drug
European Journal of Organic Chemistry, 1740-1740 (2006)
[58] Synthesis of labeled phospholipids in high yield.
Eibl H, et al.
Methods in Enzymology, 98, 623-632 (1983)
Thermodynamic and kinetic studies of a catalytic process to convert glycerol into solketal as an oxygenated fuel additive.
Nanda MR, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 117, 470-477 (2014)