325066
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
Sinónimos:
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI key
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?