250023
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Methylbutyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?