A1750
Acetobromo-α-D-glucose
≥95% (TLC)
Sinónimos:
1-Bromo-α-D-glucose tetraacetate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
contiene
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Clave InChI
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)