Merck
241725
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropylsilane
97%
Sinónimos:
Chlorotriisopropylsilane, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
192.80
Beilstein:
1737446
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1.16 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Use of TIPS substituted alkynes in a preparation of silyl vinyl ketenes from chromium carbene complexes.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)
William H Moser et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6542-6546 (2006-08-12)
Stable silyl vinylketenes were prepared via the thermal reaction of Fischer carbene complexes with triisopropylsilyl- or tert-butyldimethylsilyl-substituted alkynes. The ability of these silyl vinylketenes to participate with carbenoid reagents in [4 + 1] annulation reactions was investigated. The best results