195537
tert-Butyl(chloro)diphenylsilane
98%
Sinónimos:
tert-Butyldiphenylchlorosilane, TBDPSCl
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
90 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI key
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?