214019
2-Methyl-1-pentanol
99%
Sinónimos:
(±)-2-Methyl-1-pentanol, 2-Methylpentanol-1
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
9.6 %
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCC(C)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-6(2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?