Documentos clave
8.04393
Sigma-Aldrich
1-Hexanol
for synthesis
Sinónimos:
Alcohol hexílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
969167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-852-3
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥98% (GC)
bp:
156-157 °C (lit.)
presión de vapor:
1 mmHg ( 25.6 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
4.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 25.6 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
559 °F
potencia
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
Viscosidad cinemática
3.64 cSt(40 °C)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 60 °C
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Fast Synthesis and Photoluminescent Property Regulation of Carbon Quantum Dots: Describes the use of 1-hexanol as a precursor in the synthesis of carbon quantum dots, impacting their photoluminescent properties (Y Li et al., 2023).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.819
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup