110949
3-Methyl-2-butanol
98%
Sinónimos:
Isopropyl methyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4(2)5(3)6/h4-6H,1-3H3
InChI key
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?