111120
2-Methyl-2-pentanol
99%
Sinónimos:
Dimethyl propyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−109-−107 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-4-5-6(2,3)7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?