E14659
2-Ethyl-1-butanol
98%
Sinónimos:
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalcohol’
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?