Merck
458449
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Titanium tetraiodide
About This Item
Fórmula lineal:
TiI4
Número de CAS:
Peso molecular:
555.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
densidad
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Características y beneficios
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
Artículos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.