206261
Rhodium(III) chloride hydrate
Rh 38-40 %
Sinónimos:
Rhodium trichloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
composición
Rh, 38-40%
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?