83750
Rhodium(III) nitrate hydrate
~36% rhodium (Rh) basis
Sinónimos:
Rhodium trinitrate
Formulario
powder
concentración
~36% Rh
cadena SMILES
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
Clave InChI
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To synthesize Rh-doped catalysts for various chemical transformations.
- With iron(III) nitrate nonahydrate to synthesis Fe–Rh/TiO2 catalysts for hydrogenation reaction.
- For Ethene Hydroformylation, a bimetallic Rh/Co catalyst is synthesized by combining Rhodium(III) nitrate hydrate with Co(NO3)2 .6H2O.
- For the simultaneous electrodeposition of Cu and Rh from an aqueous nitrate solution.
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?