227951
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
98%
Sinónimos:
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]dirhodium, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer, [Rh(COD)Cl]2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
243 °C (dec.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Clave InChI
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Descripción general
Aplicación
Efficient and Selective Catalysts for Asymmetric Synthesis
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?