Key Documents
15023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V2, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L88
description
HPLC column
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
matrix active group
vancomycin phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å
operating pH range
3.5-7.0
separation technique
chiral
General description
Las moléculas neutras, amidas, ácidos, ésteres y aminas muestran una enantioselectividad considerable en estos CSP basados en vancomicina. Se ha separado una amplia variedad de aminas secundarias y terciarias en el CHIROBIOTIC® V en el modo iónico polar. El CHIROBIOTIC® V ha demostrado muchas de las características de separación de las fases estacionarias basadas en proteínas, pero con una estabilidad excepcional y una capacidad de muestreo mucho mayor. Se han resuelto algunos analitos quirales que cuya separación no se comunicado con ninguna otra fase estacionaria quiral. CHIROBIOTIC® V y V2 difieren en su química de enlace y el tamaño de poro de la partícula de soporte, lo que les brinda diferente selectividad y capacidad preparativa.
  • Fase ligada: vancomicina
  • Intervalo de pH de funcionamiento: 3,5 - 7,0
  • Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
  • Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Application
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This research showcases the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column′s capacity for precise enantioselective analysis in pharmacokinetic studies, specifically for psychoactive substances. It highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying chiral drugs and their metabolites in plasma, providing valuable insights for drug development and therapeutic monitoring (Zhang et al., 2016).
  • New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This study illustrates the use of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column for the chiral separation of warfarin enantiomers. The methodology developed provides a robust tool for the analysis of anticoagulant drugs, aiding in the assessment of their pharmacokinetics and optimizing dosage for therapeutic efficacy (Malakova et al., 2009).
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Protocolos
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Chromatograms
application for HPLC