Documentos clave
15024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Columna de cromatografía Chirobiotic V2 TM=["Astec"]
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna para HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L88
description
HPLC column
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
matrix active group
vancomycin phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å
operating pH range
3.5-7.0
separation technique
chiral
General description
Las moléculas neutras, amidas, ácidos, ésteres y aminas muestran una enantioselectividad considerable en estos CSP basados en vancomicina. Se ha separado una amplia variedad de aminas secundarias y terciarias en el CHIROBIOTIC® V en el modo iónico polar. El CHIROBIOTIC® V ha demostrado muchas de las características de separación de las fases estacionarias basadas en proteínas, pero con una estabilidad excepcional y una capacidad de muestreo mucho mayor. Se han resuelto algunos analitos quirales que cuya separación no se comunicado con ninguna otra fase estacionaria quiral. CHIROBIOTIC® V y V2 difieren en su química de enlace y el tamaño de poro de la partícula de soporte, lo que les brinda diferente selectividad y capacidad preparativa.
  • Fase ligada: vancomicina
  • Intervalo de pH de funcionamiento: 3,5 - 7,0
  • Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
  • Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Application
  • Análisis quiral del dextrometorfano y el levometorfano en cabello humano mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas en tándem: en este estudio se utilizó la columna CHIROBIOTIC® V2 para lograr la separación quiral del dextrometorfano y el levometorfano en cabello humano, destacando la aplicación de la columna en toxicología forense para un análisis enantiomérico preciso (Ji et al., 2022).
  • Desarrollo y validación de un método UFLC-MS/MS para la determinación de la enantioselectividad de d,l-terometilfenidato, d,l-teroetilfenidato y d,l-tero-ácido ritalínico en plasma de rata: en esta investigación se demuestra la aplicación de CHIROBIOTIC® V2 para estudios farmacocinéticos en ratas, estableciendo un método de determinación enantioselectiva que puede ser crucial para el desarrollo de fármacos y el control terapéutico (Zhang et al., 2016).
  • Nuevo método de cromatografía de líquidos de alto rendimiento para la determinación de (R)-warfarina y (S)-warfarina mediante separación quiral en una fase estacionaria con glucopéptidos: el uso de la columna CHIROBIOTIC® V2 en el desarrollo de un nuevo método de HPLC para la separación de los enantiómeros de warfarina subraya su utilidad en el análisis clínico y el control terapéutico de medicamentos, demostrando su amplia aplicabilidad en la investigación biomédica (Malakova et al., 2009).
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Enantiospecific determination of dl-methylphenidate and dl-ethylphenidate in plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry: Application to human ethanol interactions
Zhu, Hao-Jie, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (11-12), 783-788 (2011)
Chiral derivatives of Butenafine and Terbinafine: synthesis and antifungal activity
Fuglseth, Erik, et al.
Tetrahedron, 65 (47), 9807-9813 (2009)
Direct and indirect separations of five isomers of Brivanib Alaninate using chiral high-performance liquid chromatography
He, Brian Lingfeng, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875 (1), 122-135 (2008)
Enantioenriched 1-aryl-2-fluoroethylamines. Efficient lipase-catalysed resolution and limitations to the Mitsunobu inversion protocol
Thvedt, Thor H?kon Krane, et al.
Tetrahedron, 66 (34), 6733-6743 (2010)
Protocolos
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Ver todo
Contenido relacionado
Astec CHIROBIOTIC™ V2 Chiral HPLC Columns offered by Sigma-Aldrich. The polar organic and the polar ionic modes have become increasingly popular largely because of their ideal compatibility with MS detection and preparative LC.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar más