G004733
HPLC Analysis of Ritalinic Acid and Ritalin (Methylphenidate) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 with T2 Guard Column
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T2 guard column, 2 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (16100AST (requires holder 21150AST))
column: CHIROBIOTIC V2, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (7:93, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)