Merck
275271
Sigma-Aldrich
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C10H5CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Beilstein:
3288005
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
265 °C±10 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc2cc(O)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Clave InChI
QMWOUSYSNFCKAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid served as a substrate for the enzyme NcsB1 (an O-methyltransferase involved in the biosynthesis of the enediyne antitumor antibiotic neocarzinostatin) in the NcsB1-catalyzed O-methylation of 2,7-dihydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid.
Aplicación
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid was used in the synthesis of 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yinggang Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a