Documentos clave
12023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Chiral Stationary Phase Column T
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna quiral para HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L63
description
HPLC column
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
matrix active group
teicoplanin glycopeptide phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH range
3.8-6.8
separation technique
chiral
General description
CHIROBIOTIC® T y T2 tiene a la teicoplanina como selector quiral. Ofrecen selectividad única para una serie de clases de moléculas, en especial α, β, γ y aminoácidos cíclicos no derivatizados, aminoácidos N-derivatizados, ácidos hidroxi-carboxílicos, compuestos ácidos, entre ellos los ácidos carboxílicos y los fenoles, péptidos pequeños, analitos aromáticos neutros y las aminas alifáticas y aromáticas cíclicas. Las separaciones normalmente obtenidas en un éter de corona quiral o en fases estacionarias quirales (CSP) de intercambio de ligando también son posibles en los CHIROBIOTIC® T y T2, pero en fases móviles mucho más sencillas, como agua-alcohol. Además, se han resuelto todos los beta-bloqueantes conocidos (amino alcoholes) y las dihidrocumarinas. CHIROBIOTIC® T y T2 difieren en su química de enlace y el tamaño de poro de la partícula de soporte, brindándoles diferente selectividad y capacidad preparativa.
  • Fase ligada: Teicoplanina
  • Intervalo de pH de funcionamiento: 3,8 - 6,8
  • Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
  • Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Application
  • Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples.: This study details the application of chiral liquid chromatography coupled with mass spectrometry for detecting salbutamol in urine, highlighting the column′s utility in sensitive biomedical assays ( Chan et al., 2016).
  • High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This research demonstrates the column′s effectiveness in enantioseparating specific cyclical amino acids, proving its versatility and importance in chiral separations ( Berkecz et al., 2009).
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses of racemic and non-racemic silicon- and germanium-containing a-amino acids of the formula type H2NCH(CH2ElR3)COOH (El=Si, Ge; R=organyl) and incorporation of d-H2NCH(CH2SiMe3)COOH and d-H2NCH(CH2GeMe3)COOH into biologically active decapeptides: a study on C/Si/Ge bioisosterism
Merget, Markus, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 628 (2), 183-194 (2001)
D Abd el-Hady et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(5), 919-925 (2005-05-03)
A simple, sensitive and selective high performance liquid chromatographic method with UV detection for the chiral separation of racemic methotrexate (rac-Mtx) and enantiomeric purity of L-methotrexate in pharmaceutical formulations was developed and validated. The chiral separation was optimized studying both
Berit P Jensen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 865(1-2), 48-54 (2008-03-07)
A stereoselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry assay was developed and validated for quantification of S- and R-metoprolol at concentrations of 0.5-50 microg/L in human plasma. Metoprolol was extracted from plasma by liquid-liquid extraction with ethyl acetate (82% recovery). Chromatographic separation
M Sanghvi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 933, 37-43 (2013-07-23)
Due to the lack of sensitivity in current methods for the determination of fenoterol (Fen), a rapid LC-MS/MS method was developed for the determination of (R,R')-Fen and (R,R';S,S')-Fen in plasma and urine. The method was fully validated and was linear
Knut Gedicke et al.
Journal of chromatography. A, 1162(1), 62-73 (2007-03-03)
The separation of compounds possessing low solubility in the mobile phase could be improved by applying stronger solvents for dissolving the feed. A model system has been investigated with ethanol-water as the mobile phase, Chirobiotic T as the stationary phase