Merck
S4762
Sigma-Aldrich
Estreptavidina from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Quality Level
specific activity
≥13 units/mg protein
mol wt
~60 kDa
capacity
4 mol/mol (Biotin)
application(s)
research pathology
storage temp.
−20°C
General description
La estreptavidina debe su nombre a su origen bacteriano Streptomyces avidinii y a la proteína de la clara de huevo de gallina, la adivina, que tiene elevada afinidad por la biotina. Su núcleo homólogo comparte una semejanza de secuencia de un 33 % con la avidina, además de una estructura tetramérica común. Es una proteína tetramérica cristalina, con un peso molecular de 4*15000 Da. Se une a cuatro moléculas de biotina. La estreptavidina carece de carbohidratos y de aminoácidos azufrados.
La estreptavidina es una proteína cristalina aislada de la bacteria Streptomyces avidinii que posee capacidad de unión a la biotina. Tiene cuatro sitios de unión para la biotina como la avidina y une cuatro moléculas de biotina. La estreptavidina se considera ahora un nuevo tipo de proteína de unión a la biotina.
Application
La estreptavidina de Streptomyces avidinii se ha utilizado:
  • en la funcionalización de cables
  • en el enzimoinmunoanálisis absorbente (ELISA) de captura de estreptavidina
  • en la preparación de microburbujas
Preparation Note
Purificada por afinidad
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
A rapid streptavidin-capture ELISA specific for the detection of antibodies to feline foamy virus.
Winkler IG et al
Journal of Immunological Methods, 207(1), 69-77 (1997)
Mapping of functional domains in the p22(phox) subunit of flavocytochrome b(559) participating in the assembly of the NADPH oxidase complex by "peptide walking".
Dahan I et al
The Journal of Biological Chemistry, 277(10), 8421-8432 (2002)
Isolation and properties of streptavidin.
E A Bayer et al.
Methods in enzymology, 184, 80-89 (1990-01-01)
Viability of endothelial cells after ultrasound-mediated sonoporation: Influence of targeting, oscillation, and displacement of microbubbles
van R T, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 238, 197-211 (2016)
Zhihong Shen et al.
Analytical chemistry, 77(3), 797-805 (2005-02-01)
In this paper, we describe a novel nonlabeled biosensor with high diagnostic potential for rapid and sensitive detection of antigens in complex biological samples. The biosensor comprises a piezoimmunosensor (PZ) displaying a specially constructed recombinant antibody on its surface. The