Key Documents
85878
Sigma-Aldrich
Estreptavidina from Streptomyces avidinii
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
form
powder
Quality Level
quality
affinity purified
lyophilized from 10 mM potassium phosphate
specific activity
≥13 U/mg protein
mol wt
Mr ~60000
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
General description
La estreptavidina es una proteína cristalina sintetizada por Streptomycetes.
Application
La estreptavidina de Streptomyces avidinii se ha utilizado:
  • en la pre-funcionalización de los micromotores catalíticos autopropulsados
  • en la fabricación y modificación de sustratos recubiertos con nanopelícula de hidroxiapatita-quitosano (HA-CTS)
  • como analito para unir biomoléculas a las células solares de polímero invertido-oro (Au-IPSC)
Biochem/physiol Actions
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina y tiene la capacidad de unirse a cuatro moléculas de biotina. La bolsa de unión a la biotina de la estreptavidina ayuda a la interacción con la biotina. Puede utilizarse para potenciar la unión a la proteína y la multimerización.
Packaging
Cantidades de ventas, 1 mg y 5 mg
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Unit Definition
1 U corresponde a la cantidad de enzima que une 1μg (+)-biotina a pH 7,5
Analysis Note
Capacidad de unión: La estreptavidina une una molécula de biotina por subunidad. La comparación de la unión de biotina con las medidas de absorbancia indica que ≤5 % de los sitios de unión están ocupados.
Other Notes
Revisión: Aplicación de la técnica avidina-biotina en microbiología; Proteína aislada de la bacteria Streptomyces avidinii, que tiene una gran afinidad por la biotina; Tecnología avidina-biotina
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers (2013)
Soon Gang Choi et al.
Nature communications, 10(1), 3907-3907 (2019-08-31)
Complementary assays are required to comprehensively map complex biological entities such as genomes, proteomes and interactome networks. However, how various assays can be optimally combined to approach completeness while maintaining high precision often remains unclear. Here, we propose a framework
Capture and identification of heterogeneous circulating tumor cells using transparent nanomaterials and quantum dots-based multiplexed imaging
Chen Y Y, et al.
Journal of Cancer, 7(1), 69-69 (2016)
Evolved streptavidin mutants reveal key role of loop residue in high-affinity binding
Magalhaes M L B, et al.
Protein Science, 20(7), 1145-1154 (2011)
Biofunctionalized self-propelled micromotors as an alternative on-chip concentrating system
Restrepo-Perez L, et al.
Lab on a chip, 14(16), 2914-2917 (2014)