Merck
B4639
Sigma-Aldrich
Biotina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sinónimos:
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina H, Vitaminas B7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
244.31
Beilstein/REAXYS Number:
86838
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
La biotina es una vitamina del complejo B. Es un compuesto bicíclico con un peso molecular de 244,31 Da. La biotina actúa como un cofactor importante para las carboxilasas de mamífero. Se encuentra dentro de las células en forma libres y unida.
Application
La biotina se ha utilizado:
  • como un suplemento de los medios M199 en sistemas de cultivo in vitro
  • como un componente del medio exento de suero SATO para el aislamiento de los precursores de los oligodendrocitos corticales (OPC)
  • en cultivo con precursores bioquímicos para la síntesis de novo de ácidos grasos
  • como un componente en los medios de cultivo agregados
Biochem/physiol Actions
Vitamina esencial que es importante para el metabolismo de aminoácidos y energético, y para la síntesis de ácidos grasos. Constituye un grupo prostético para cuatro familias de carboxilasas de mamífero y facilita la unión y la transferencia del dióxido de carbono.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5
Preparation of rat brain aggregate cultures for neuron and glia development studies
Koito H and Li J
Journal of Visualized Experiments, 31 (2009)
Biochemical precursor effects on the fatty acid production in cell suspension cultures of Theobroma cacao L.
Parra O, et al.
Plant Physiology and Biochemistry, 111, 59-66 (2017)
Convergent functional genomics of oligodendrocyte differentiation identifies multiple autoinhibitory signaling circuits
Gobert R P, et al.
Molecular and cellular biology, 29(6), 1538-1553 (2009)
Encyclopedia of dietary supplements (2010)
Real-time in vivo green fluorescent protein imaging of a murine leishmaniasis model as a new tool for Leishmania vaccine and drug discovery
Mehta S R, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 15(12), 1764-1770 (2008)
Artículos
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures