GE17-1319-01
Urea
Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pack of 500 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1319-01
color
White
solubilidad
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
methanol: soluble
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- 500g
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocolos
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.