Key Documents
1.08487
Supelco
Urea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Carbamida, carbonildiamida, diaminometanona, carbonildiamina, Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Linkage
Sustituye a: UX0065-1
Analysis Note
Valoración (ex N): 99,0 - 100,5 %
Valoración (ex N, calculado como sustancia seca): 99,0 - 101,5 %
Pureza [DSC (calorimetría diferencial de barrido)]: ≥ 99,5 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Aspecto de la disolución (10%; Wasser; color): incolora
Aspecto de la disolución (10 %; Wasser; transparencia): transparente
Materia insoluble en agua: ≤ 0,003 %
Acidez, alcalinidad: ≤ 0,0005 meq/g
Punto de fusión (DSC): 132 - 135 °C
NH₄ (Amonio): ≤ 0,0500 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0004 %
Biuret: ≤ 0,05 %
Cenizas sulfatadas (600 °C): ≤ 0,005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0001 %
Pb (plomo): ≤ 0,0002 %
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 1,0 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.