Merck
U5378
Sigma-Aldrich
Urea
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein/REAXYS Number:
635724
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
grade
for molecular biology
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 6 M
≤0.06 at 280 at 6 M
foreign activity
DNase, NICKase, RNase and protease, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Application
  • La urea se ha utilizado en el tampón de resuspensión de proteínas y para desnaturalizar las proteínas.
  • Se ha utilizado para el aislamiento de las proteínas a través de geles de poliacrilamida que contengan urea.
  • Se ha utilizado para estudiar la conformación de las proteínas desplegadas en diferentes concentraciones de urea y a pH diferentes.
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Urea crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
Urea analytical standard
Supelco
56180
Urea
Urea Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
GE17-1319-01
Urea
Labeling and identification of direct kinase substrates.
Carlson SM and White FM
Science Signaling, 5, pl3-pl3 (2012)
Construction and transfection of a ribozyme targeting human caspase-3.
Cronin D et al.
Anticancer Research, 24, 425-425 (2004)
Structure and properties of native and unfolded lysing enzyme from T. harzianum: Chemical and pH denaturation.
Bey H et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 92, 860-860 (2016)
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 15(7), 1234-1257 (2019-02-20)
Macroautophagy/autophagy is critical for normal appressorium formation and pathogenicity of the rice blast fungus Magnaporthe oryzae, but the molecular base of autophagy linked to pathogenicity remains elusive in this or other pathogenic fungi. We found that MoHat1, a histone acetyltransferase
Gurudayal et al.
Nano letters, 15(6), 3833-3839 (2015-05-06)
Photoelectrochemical water splitting half reactions on semiconducting photoelectrodes have received much attention but efficient overall water splitting driven by a single photoelectrode has remained elusive due to stringent electronic and thermodynamic property requirements. Utilizing a tandem configuration wherein the total