Cytiva™
Las tecnologías Cytiva™ han permitido avances en ciencia y medicina que han dado forma a la industria biotecnológica actual. Con una amplia cartera de filtros y membranas Whatman®, columnas y resinas para cromatografía Amersham™, reactivos para cultivo de tejidos y productos para preparación de las muestras, transferencia y análisis de proteínas, Cytiva™ impulsa el descubrimiento y la fabricación de productos terapéuticos.
Visión general de la sección
Products
Productos de filtración de laboratorio Whatman®
Los productos Whatman® se utilizan para procesos de laboratorio, desde la filtración básica de las muestras hasta las aplicaciones automatizadas de alto rendimiento y la preparación más exigente de muestras para HPLC.
- Papel de filtro, membranas de filtración y filtros de jeringa básicos en el laboratorio en diferentes materiales, tamaños, formas y tamaños de poro
- Los filtros y viales sin jeringa Mini-UniPrep™ fáciles de automatizar, las membranas con grabado en pista y Anopore™ cumplen los estrictos requisitos de las empresas farmacéuticas.
- Esenciales para la supervisión medioambiental y los análisis del aire, el agua y el suelo, los productos Whatman® se citan en los protocolos de la EPA, la ASTM y la ISO.
Resinas y columnas precargadas Amersham™ para purificación de proteínas
Cytiva™ ofrece una variedad de columnas y resinas para la purificación de anticuerpos y proteínas desde la escala de laboratorio hasta la escala de procesos, incluidas soluciones para cromatografía de afinidad, intercambio iónico y exclusión por tamaño.
- Las columnas GraviTrap™ son columnas precargadas por flujo de gravedad diseñadas para la purificación manual rápida y eficiente de proteínas y anticuerpos de los sobrenadantes de los cultivos celulares y los líquidos biológicos.
- Las columnas SpinTrap™ son columnas de centrifugación precargadas de un solo uso para una purificación sencilla y a pequeña escala de proteínas y anticuerpos.
- Las columnas HiTrap™ HP están precargadas con resinas de alto rendimiento Sepharose™ para la purificación preparativa sistemática de proteínas y anticuerpos.
- Las placas filtrantes de 96 pocillos MultiTrap™ proporcionan un formato rápido y fiable para la purificación a pequeña escala de anticuerpos o el enriquecimiento de proteínas de interés utilizando placas filtrantes de 96 pocillos precargadas aptas para la centrifugación o la filtración al vacío, manualmente o utilizando sistemas robóticos automatizados.
- Las columnas HiScreen™ forman parte de la plataforma de desarrollo de procesos y proporcionan una excelente opción para la optimización de métodos y el cribado de parámetros.
- Los medios Mag Sepharose™ constan de microesferas magnéticas de sefarosa diseñadas para simplificar el enriquecimiento de las proteínas diana mediante inmunoprecipitación o aplicaciones de extracción, y pueden utilizarse para la purificación y el cribado rápidos a pequeña escala de proteínas y anticuerpos del suero y los sobrenadantes celulares.
- Las columnas precargadas Capto™ HiRes™ para la purificación de alta resolución de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico son idóneas para la preparación de proteínas muy puras para estudios estructurales y análisis de proteínas.
- Las columnas de filtración en gel precargadas Sephacryl™, Superose™ y Sephadex™ están disponibles para cromatografía de exclusión por tamaño.
- Las resinas Sepharose™ y Sepharose™ Fast Flow también están disponibles por separado para procedimientos de escalado.
- Membranas, reactivos y equipos para inmunotransferencia Western y detección de proteínas mediante quimioluminiscencia o fluorescencia
- Equipo y reactivos para SDS-PAGE y enfoque isoeléctrico (IEF)
- Kits y tampones para lisis, extracción y limpieza de proteínas de tejidos y células
Preparación y análisis de muestras proteicas
Cytiva™ ofrece una completa caja de herramientas para analizar proteínas mediante electroforesis, transferencia y obtención de imágenes.
Herramientas de análisis celular
Visualice, analice y consiga sus objetivos de investigación con herramientas para análisis de alto contenido, microscopia de alta resolución e imágenes de resolución superior.
Reactivos de citoterapia y procesamiento celular
Medios y reactivos de gran calidad son fundamentales para una producción uniforme. Los productos Cytiva™, como los medios de gradiente de densidad, los medios de cultivo celular y los reactivos, producen lotes sólidos y reproducibles. Esta fiabilidad reduce al mínimo la necesidad de costosos cambios en los procesos o revalidaciones.
Recursos relacionados
- Article: RNA isolation from blood, cultured cells, and animal or plant tissue on Whatman® FTA™ cards
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
- Protocol: Reliable extraction of DNA from Whatman® FTA™ cards
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- Article: Troubleshooting 2-D DIGE Results
Troubleshooting table for 2D DIGE results lists problems, causes, and prevention methods for future experiments.
- Protocol: Processing Small Tissue or Cell Samples using Sample Grinding Kit
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
- Protocol: Protease Inhibition using Protease Inhibitor Mix
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
- Protocol: Two-Dimensional Separation of Protein Samples
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
- Protocol: Troubleshooting first-dimension IEF: Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing System
Troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from Cytiva.
- Protocol: Desalting Samples Using Mini Dialysis Kit
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
- Protocol: Cleaning Up Samples using 2-D Clean-Up Kit
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
- Protocol: Protein Determination using 2-D Quant Kit
A standard procedure for the quantitative determination of total protein concentration of a solution by the BCA method.