ZSQ240UCVT0
Sistema de purificación Milli-Q® SQ 240CV
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with repeat preset volume dispensing
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H
50.3 cm (19.8 in.)
system W
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Preset Volume Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
weight
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
impurities
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK™ Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK™ Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240CV suministra agua purificada por ósmosis inversa (RO) y agua ultrapura (Tipo I). Se beneficia de un dispensador de volumen preestablecido fijo que registra y repite el volumen dispensado de agua ultrapura. Este sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240CV es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles para la familia de sistemas Milli-Q® SQ 2Series. Para esta configuración, la estación de producción de agua RO y el módulo de dispensación de agua ultrapura están presentes como una unidad y no se pueden separar. Cumple con todos los requisitos de agua de laboratorio tanto para el agua purificada por RO como para el agua de Tipo I.
Features and Benefits
- Dispensador manual sencillo que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde 1,6 l/min hasta gota a gota
- Un led coloreado indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·cm y una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
- Se dispone de agua ultrapura recién dispensada desde el módulo de dispensación de agua ultrapura adjunto; cuando se completa con más módulos de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomos, se dispone de agua ultrapura en cualquier lugar con una toma de corriente eléctrica gracias al depósito SQ Switch portátil
- El cartucho RO de gran caudal (hasta 42 l/h) recarga rápidamente (en tan solo 6 min) el depósito SQ Switch portátil con agua purificada RO recién producida
- La válvula de gravedad (opcional) le permite dispensar agua purificada por RO a un caudal de hasta 6 l/h directamente desde la base del depósito SQ Switch
- El lazo de recuperación de agua RO conserva el 50% del agua rechazada
- El enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
- La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo cuando está gastado simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
- El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
Este número de referencia no incluye:
- Los cartuchos ni filtros finales SQPAK™
- El depósito SQ Switch de 3,5 l
- La válvula de gravedad SQ o el cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 m. Consulte la sección de la guía del usuario del sistema.
- Condiciones de conservación: Guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
For use with
consumable
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.