Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SQPAKQUAM1
Milli-Q
Cartucho SQPAK Quanta
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water for use on the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibilidad
for use with Milli-Q® SQ 2Series
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El cartucho SQPAK Quanta es un cartucho de ultrapurificación de gran capacidad que produce agua ultrapura (Tipo I) a una resistividad de 18,2 MΩ·cm.
El cartucho contiene los medios de intercambio iónico IQnano para eliminar iones hasta concentraciones traza.
Para utilizar en el módulo de dispensación de las configuraciones Milli-Q® SQ 2Series, como los sistemas Milli-Q® SQ 200/200P y Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Características y beneficios
  • Fácil sustitución gracias al mecanismo de giro y bloqueo
  • La necesidad de sustituir el cartucho viene indicada mediante un pictograma de luz naranja parpadeante en el sistema
  • La etiqueta Ultrapure y el color azul del cartucho SQPAK Quanta se repiten en la interfaz de la estación de producción, para informar sobre su propósito de purificación de agua y guía de sustitución
Información legal
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Ver todo
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Ver todo